Få mere at vide
3-Phenyl-2-oxazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenyl-2-oxazolidinone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO2/c11-9-10(6-7-12-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| Formel vægt | 163.0633 |