Få mere at vide
3-Phenyl-2-oxazolidinone, TRC
Artikelnummer. 30428113
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428113 50 mg
30428749 100 mg
30428232 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428113 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33602350MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 703-56-0
Molekylær formel C9H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 163.17
IUPAC navn 3-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
SMIL O=C1OCCN1c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenyl-2-oxazolidinone
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9NO2/c11-9-10(6-7-12-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Formel vægt 163.0633