missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO2/c13-11(14)10-9(6-7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,12H,(H,13,14) |
| Formel vægt | 187.0633 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?