Få mere at vide
3-phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO2/c13-11(14)10-9(6-7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,12H,(H,13,14) |
| Formel vægt | 187.0633 |