Få mere at vide
3-Phenyl-1H-pyrazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10177142
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10177142 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10115832 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10184244 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10177142 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01317DA
Kemiske identifikatorer
CAS 1134-49-2
Molekylær formel C10H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 188.19
MDL nummer MFCD01248821,MFCD05170017
InChI nøgle QBPUOAJBMXXBNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-phenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-phenylpyrazole-5-carboxylic acid, pyrazole-5-carboxylic acid, 3-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, pyrazole-3-carboxylic acid, 5-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-phenyl, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-phenyl, tos-bb-0266
PubChem CID 121025
IUPAC navn 3-phenyl-1H-pyrazol-5-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC(=NN1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 188.19
Procent renhed 97%