Få mere at vide
3-Phenyl-1H-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10196782
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10196782 50 g Ravfarvet glasflaske 50g
10039271 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10049271 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10196782 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM00060EE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1572-10-7
Molekylær formel C9H9N3
Molekylvægt (g/mol) 159.192
InChI nøgle PWSZRRFDVPMZGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-5-phenylpyrazole, 5-amino-3-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, pyrazole, 5-amino-3-phenyl, 3-amino-5-phenyl-1h-pyrazole, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
PubChem CID 136655
IUPAC navn 5-phenyl-lH-pyrazol-3-amin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 50 g
Formel vægt 159.19
Procent renhed 97%