Få mere at vide
3-Phenyl-1H-benzo[f]chromen-1-one, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenyl-1H-benzo[f]chromen-1-one |
| CAS | 6051-87-2 |
| Molekylær formel | C19H12O2 |
| MDL nummer | MFCD00004986 |
| Mængde | 250 mg |
| SMIL | O=C1C=C(OC2=CC=C3C(C=CC=C3)=C21)C4=CC=CC=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.30 |
| Procent renhed | 98% |