Få mere at vide
3-Phenyl-1-propyn, 97%, stabiliseret
Product Code. 10588643 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10588643 5 g Glasflaske 5g
10082442 1 g Glasflaske 1g
10413065 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10588643 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 376800050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 10147-11-2 | C9H8 | 116,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10147-11-2
Molekylær formel C9H8
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00134431
InChI nøgle NGKSKVYWPINGLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1-propyne, 2-propynyl benzene, benzylacetylene, prop-2-yn-1-ylbenzene, benzene, 2-propynyl, propargylbenzol, propargylbenzene, benzyl acetylene, 3-phenyl-propyne, 3-phenyl-1-propyn
PubChem CID 575753
IUPAC navn prop-2-ynylbenzen
SMIL C#CCC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Phenyl-1-propyne
Navn note Stabiliseret
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9340g/mL
Kogepunkt 75,0 °C (20,0 mmHg)
Flammepunkt 52 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5260 til 1,5290
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.934
Stabilisator 250ppm BHT
Formel vægt 116.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Phenyl-1-propyne, stabilized
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.