Få mere at vide
3-Phenyl-1-propyne, 97%, stik.
Descripción
3-Phenyl-1-propyn anvendes som udgangsmateriale i syntesen af 4-phenyl-2-butyn-1-ol. Det bruges også til fremstilling af beta-hydroxytriazoler og indoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-phenyl-1-propyn anvendes som udgangsmateriale i syntesen af 4-phenyl-2-butyn-1-ol. Det bruges også til fremstilling af beta-hydroxytriazoler og indoler.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer og baser.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenyl-1-propyne |
| Navn note | stabiliseret |
| Tæthed | 0.934 |
| Kogepunkt | 75 °C (20 mmHg) |
| Flammepunkt | 52 °C (126 °F) |
| Lineær formel | C6H5CH2C≡CH |
| Brydningsindeks | 1.526 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3295 |
| Formel vægt | 116.16 |
| Mostrar más |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.