Få mere at vide
3-Phenyl-1-propyne, 97%, stik.
Beskrivelse
3-Phenyl-1-propyn anvendes som udgangsmateriale i syntesen af 4-phenyl-2-butyn-1-ol. Det bruges også til fremstilling af beta-hydroxytriazoler og indoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-phenyl-1-propyn anvendes som udgangsmateriale i syntesen af 4-phenyl-2-butyn-1-ol. Det bruges også til fremstilling af beta-hydroxytriazoler og indoler.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenyl-1-propyne |
| Navn note | stabiliseret |
| Tæthed | 0.934 |
| Kogepunkt | 75 °C (20 mmHg) |
| Flammepunkt | 52 °C (126 °F) |
| Lineær formel | C6H5CH2C≡CH |
| Brydningsindeks | 1.526 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3295 |
| Formel vægt | 116.16 |
| Vis mere |
Sécurité et traitement
- 3-Phenyl-1-propyne
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Phenyl-1-propyne
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.