Få mere at vide
3-Phenyl-1-propylboronsyre pinacolester, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 246.16 |
| Procent renhed | 97% |