Få mere at vide
3-Phenyl-1-propylboronsyre pinacol ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472200
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472200 1 g 1g
11482200 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472200 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28985.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 329685-40-7 | C15H23BO2 | 246.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 329685-40-7
Molekylær formel C15H23BO2
Molekylvægt (g/mol) 246.16
MDL nummer MFCD09953505
InChI nøgle HRZOKAQQKKQUME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-phenylpropyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3-phenylpropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 15605871
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-(3-phenylpropyl)-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(CCCC2=CC=CC=C2)OC1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 246.16
Procent renhed 97%