missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Phenyl-1-butanol, TRC

Artikelnummer. 30426253
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426253 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426253 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3090101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Phenyl-1-butanol
CAS 2722-36-3
Molekylær formel C10H14O
Mængde 1 g
Synonym gamma-Methylbenzenepropanol, (±)-3-Phenyl-1-butanol, 3-Methyl-3-phenyl-1-propanol, 3-Phenylbutanol, 3-Phenylbutyl alcohol, ENT 11558
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-9(7-8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3
SMIL CC(CCO)c1ccccc1
IUPAC navn 3-phenylbutan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 150.22
Formel vægt 150.1045
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.