Få mere at vide
3-Phenyl-1,2,4-triazol-5-thiol hydrat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenyl-1,2,4-triazole-5-thiol hydrate |
| Smeltepunkt | 253 °C til 258 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 135556 |
| Formel vægt | 177,23 (Vandfri) |
| Procent renhed | 98% |