Få mere at vide
3-Phenyl-1,2,4-triazol-5-thiol hydrat, 98%
Artikelnummer. 11419633
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419633 1 g 1g
11429633 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419633 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12427.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 3414-94-6 | C8H7N3S | 177,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3414-94-6
Molekylær formel C8H7N3S
Molekylvægt (g/mol) 177.23
MDL nummer MFCD00051814
InChI nøgle JRLMMJNORORYPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-phenyl-1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-phenyl-1h-1,2,4-triazole-5-thiol, 3-phenyl-1,2,4-triazole-5-thiol, 5-phenyl-s-triazole-3-thiol, 5-phenyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl hydrosulfide, 1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-phenyl, 1,4-dihydro-5-phenyl-3h-1,2,4-triazole-3-thione, 2-fenil-5-mercapto-1,3,4-triazolo italian, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 1,4-dihydro-5-phenyl
PubChem CID 698268
IUPAC navn 5-phenyl-1,2-dihydro-1,2,4-triazol-3-thion
SMIL S=C1NNC(=N1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenyl-1,2,4-triazole-5-thiol hydrate
Smeltepunkt 253°C to 258°C
Mængde 1 g
Beilstein 135556
Formel vægt 177.23 (Anhydrous)
Procent renhed 98%