Få mere at vide
(3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10789205
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10789205 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10133224 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10789205 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC76913DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 90564-77-5
Molekylær formel C9H9N3O
Molekylvægt (g/mol) 175.191
MDL nummer MFCD06166274
InChI nøgle QFBMJBDECSEYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methylamine, 1-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methanamine, c-3-phenyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-methylamine, cbi-bb zero/004833, 5-aminomethyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 3-phenyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-methylamine, 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methyl amine
PubChem CID 4894507
IUPAC navn (3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanamin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=N2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Phenyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 175.19
Procent renhed 97%