Få mere at vide
3-Phenoxytoluen, Mikromol™
Artikelnummer. 30052492
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052492 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052492 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3154.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-Phenoxytoluen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenoxytoluene
CAS 3586-14-9
Analyt- eller komponentnavne 3-Phenoxytoluene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H12 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzene, 1-methyl-3-phenoxy-, Ether, phenyl m-tolyl (6CI,7CI,8CI), 1-Methyl-3-phenoxybenzene, 3-Methyldiphenyl ether, 3-Methylphenyl phenyl ether, 3-Phenoxytoluene, Phenyl m-tolyl ether, m-Methylphenyl phenyl ether, m-Phenoxytoluene, Permethrin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H12O/c1-11-6-5-9-13(10-11)14-12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3
SMIL Cc1cccc(Oc2ccccc2)c1
IUPAC navn 1-methyl-3-phenoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 184.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 184,0888 g/mol