Få mere at vide
3-Phenoxypropylbromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenoxypropyl Bromide |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11BrO/c10-7-4-8-11-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2 |
| Formel vægt | 213.9993 |