Få mere at vide
3-phenoxypiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499620
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499620 250 mg 250mg
11409630 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499620 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50912.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 151666-08-9 | C11H15NO | 177.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151666-08-9
Molekylær formel C11H15NO
Molekylvægt (g/mol) 177.25
MDL nummer MFCD04117746
InChI nøgle QDPNIJKUTWDGMV-UHFFFAOYNA-N
Synonym piperidine, 3-phenoxy, 3-phenoxy-piperidine, piperidine,3-phenoxy, 3-phenoxypiperidine,, 3-phenoxy piperidine, acmc-20a6se
PubChem CID 3730581
IUPAC navn 3-phenoxypiperidin
SMIL C1CNCC(C1)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenoxypiperidine
Brydningsindeks 1.543
Mængde 250 mg
Formel vægt 177.25
Procent renhed 97%