Få mere at vide
3-Phenoxybenzylchlorid, Mikromol™
Beskrivelse
3-Phenoxybenzylchlorid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenoxybenzyl Chloride |
| CAS | 53874-66-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Phenoxybenzyl Chloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C13 H11 Cl O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzene, 1-(chloromethyl)-3-phenoxy-, 1-Chloromethyl-3-phenoxybenzene, 3-Phenoxybenzyl chloride, 3-Phenoxyphenylmethyl chloride, m-Phenoxybenzyl chloride, 3-Phenoxy-alpha-chlorotoluene, alpha-Chloro-m-tolyl phenyl ether, Permethrin Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClO/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2 |
| SMIL | ClCc1cccc(Oc2ccccc2)c1 |
| IUPAC navn | 1-(chloromethyl)-3-phenoxybenzen |
| Show More |