Få mere at vide
3-Phenoxybenzylalkohol, Mikromol™
Artikelnummer. 17984366
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17984366 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17984366 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3154.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-Phenoxybenzylalkohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Phenoxybenzyl alcohol
CAS 13826-35-2
Analyt- eller komponentnavne 3-Phenoxybenzyl alcohol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H12 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenemethanol, 3-phenoxy-, Benzyl alcohol, m-phenoxy- (7CI,8CI), (3-Phenoxyphenyl)methanol, 1-Hydroxymethyl-3-phenoxybenzene, 3-(Hydroxymethyl)diphenyl ether, 3-Phenoxybenzenemethanol, 3-Phenoxybenzyl alcohol, m-Phenoxybenzyl alcohol, m-Phenoxybenzyl alcohol, Permethrin Impurity C
InChI formel InChI=1S/C13H12O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,14H,10H2
SMIL OCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
IUPAC navn (3-phenoxyphenyl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 200.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 200,0837 g/mol