missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Phenoxybenzaldehyde-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenoxybenzaldehyde-d5 |
| CAS | 1330277-43-4 |
| Molekylær formel | C13H5D5O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | m-(Phenyloxy)benzaldehyde-d5, m-Phenoxybenzaldehyde-d5, 5-Phenoxybenzaldehyde-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H/i1D,2D,3D,6D,7D |
| SMIL | [2H]C(C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])=C1OC2=CC=CC(C=O)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.25 |
| Formel vægt | 203.0995 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?