Få mere at vide
3-Phenoxybenzaldehyde, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenoxybenzaldehyde |
| CAS | 39515-51-0 |
| Molekylær formel | C13H10O2 |
| MDL nummer | MFCD00003353 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | C1=C(C=CC=C1OC2=CC=CC=C2)C=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.22 |
| Procent renhed | 95% |