Få mere at vide
3-Phenoxyaniline, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenoxyaniline |
| CAS | 3586-12-7 |
| Molekylær formel | C12H11NO |
| MDL nummer | MFCD00041891 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | NC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.22 |
| Procent renhed | 98% |