missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(Phenoxy-13C6)benzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30012145
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012145 1 mg
30010323 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012145 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2280121MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1793055-05-6
Molekylær formel C713C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 220.17
Synonym 3-PBA-13C6, m-(Phenyloxy-13C6)benzoic Acid, m-Phenoxybenzoic Acid-13C6
IUPAC navn 3-((1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexatrienyloxy)benzoic acid
SMIL O=C(O)C1=CC(O[13C]2=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]2[H])=CC=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(Phenoxy-13C6)benzoic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10O3/c14-13(15)10-5-4-8-12(9-10)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,(H,14,15)/i1+1,2+1,3+1,6+1,7+1,11+1
Formel vægt 220.0831
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.