Få mere at vide
3-Phenanthrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxyphenanthrene |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)14(11)9-12/h1-9,15H |
| Formel vægt | 194.0732 |
| Procent renhed | >95% |