Få mere at vide
3-Phenanthrol-d9 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenanthrol-d9 |
| CAS | 922510-20-1 |
| Molekylær formel | C14 2H9 H O |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O/c15-12-7-8-14-11(9-12)6-5-10-3-1-2-4-13(10)14/h1-9,15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c(O)c([2H])c([2H])c23 |
| IUPAC navn | 1,3,4,5,6,7,8,9,10-nonadeuteriophenanthren-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.28 |
| Formel vægt | 203.1297 |