Få mere at vide
3-Phenanthrenecarboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30410809
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30410809 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30410809 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP294805100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Phenanthrenecarboxylic Acid
CAS 7470-14-6
Molekylær formel C15H10O2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)14(11)9-12/h1-9H,(H,16,17)
SMIL O=C(O)C1=CC2=C(C=C1)C=CC3=C2C=CC=C3
IUPAC navn phenanthrene-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 222.24
Formel vægt 222.0681