missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Phenanthrenecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenanthrenecarboxylic Acid |
| CAS | 7470-14-6 |
| Molekylær formel | C15H10O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)14(11)9-12/h1-9H,(H,16,17) |
| SMIL | O=C(O)C1=CC2=C(C=C1)C=CC3=C2C=CC=C3 |
| IUPAC navn | phenanthrene-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.24 |
| Formel vægt | 222.0681 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?