Få mere at vide
3-Perfluoroheptyl Propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanoic acid |
| CAS | 812-70-4 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C10 H5 F15 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Decanoic acid','4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-pentadecafluoro-, Pentadecafluorodecanoic acid, 2H,2H,3H,3H-Pentadecafluorodecanoic acid, 2H,2H,3H,3H-Perfluorodecanoic acid, 7:3 FTCA |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5F15O2/c11-4(12,2-1-3(26)27)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)9(21,22)10(23,24)25/h1-2H2,(H,26,27) |
| SMIL | OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-pentadecafluorodecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 442.12 |
| Vis mere |