Få mere at vide
3-Pentynoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Pentynoic Acid |
| CAS | 36781-65-4 |
| Molekylær formel | C5 H6 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Pentynoic acid, Pent-3-ynoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h4H2,1H3,(H,6,7) |
| SMIL | CC#CCC(=O)O |
| IUPAC navn | pent-3-ynoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.1 |
| Formel vægt | 98.037 |