Få mere at vide
3-Pentylfuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Pentylfuran |
| CAS | 6177-84-0 |
| Molekylær formel | C9 H14 O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-9-6-7-10-8-9/h6-8H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCc1cocc1 |
| IUPAC navn | 3-pentylfuran |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.207 |
| Formel vægt | 138.104 |