missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(Pentylamino)propanenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Pentylamino)propanenitrile |
| CAS | 59676-91-4 |
| Molekylær formel | C8H16N2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | beta-Amylaminopropionitrile, 3-(Pentylamino)propionitirile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2/c1-2-3-4-7-10-8-5-6-9/h10H,2-5,7-8H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCNCCC#N |
| IUPAC navn | 3-(pentylamino)propanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.23 |
| Formel vægt | 140.1313 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?