Få mere at vide
3-Penten-1-yne (Mixture of cis/trans), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Penten-1-yne (Mixture of cis/trans) |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6/c1-3-5-4-2/h1,4-5H,2H3/b5-4+ |
| Formel vægt | 66.047 |