missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Penten-1-yne (Mixture of cis/trans), TRC

Artikelnummer. 30178919
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30178919 1 g
30178935 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30178919 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2274301G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2206-23-7
Molekylær formel C5H6
Molekylvægt (g/mol) 66.1
Synonym 2-Penten-4-yne, Propenylacetylene;
IUPAC navn (E)-pent-3-en-1-yne
SMIL CC(=O)N[C@@H](C)C(O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Penten-1-yne (Mixture of cis/trans)
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H6/c1-3-5-4-2/h1,4-5H,2H3/b5-4+
Formel vægt 66.047
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.