Få mere at vide
3-Pentanone, ReagentPlus™, ≥99.0% (GC), Honeywell™
Artikelnummer. 15621190 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
20 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15621190 100 mL 100ml
15671190 500 mL 500ml
15641190 1 L 1 L
15651190 2.5 L 2.5 L
15661190 20 L 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15621190 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 127604100ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade,≥99.0% (GC)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-22-0
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00009320
InChI nøgle FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
PubChem CID 7288
ChEBI CHEBI:67886
IUPAC navn pentan-3-one
SMIL CCC(=O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pentanone
Smeltepunkt -39°C
Farve Colorless
Tæthed 0.813g/mL at 25°C
Kogepunkt 102°C
Flammepunkt 7°C (44.6°F)
Emballage Glass Bottle
Lineær formel CH3CH2COCH2CH3
Brydningsindeks n20/D 1.392(lit.)
Mængde 100 mL
FN nummer UN1156
Beilstein 635749
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water
Formel vægt 86.13g/mol
Procent renhed ≥99.0% (GC)
Grad ReagentPlus