Få mere at vide
3-Pentanone-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Pentanone-1,1,1,5,5,5-d6 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| Formel vægt | 92.1108 |