missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Pentanone-d10, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Pentanone-d10 |
| CAS | 54927-77-4 |
| Molekylær formel | C5 2H10 O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 3-Pentanone-1,1,1,2,2,4,4,5,5,5-d10, 3-Pentanone-d10 (6 CI), 3-Pentanone-d10, 3-Pentanone-1,1,1,2,2,4,4,5,5,5-D10, Perdeuteropentan-3-one |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,2,4,4,5,5,5-decadeuteriopentan-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.19 |
| Formel vægt | 96.1359 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?