Få mere at vide
3-pentanon, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438166
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438166 2500 mL 2500ml
11329459 100 mL 100ml
11428166 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15297.0F
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96-22-0 | C5H10O | 86.13 g/mol
3-Pentanon bruges hovedsageligt som opløsningsmiddel i maling og som forløber for E-vitamin. Det bruges som reagens til at syntetisere ethyl-2-cyano-3,3-diethylacrylat ved Knoevenagel-kondensering. Det viser også antikonvulsiv effekt i flere typer museanfaldsmodeller. Det tjener som et mellemprodukt i fremstillingen af lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Pentanone bruges hovedsageligt som opløsningsmiddel i maling og en forløber for E-vitamin. Det bruges som reagens til at syntetisere ethyl-2-cyano-3,3-diethylacrylat ved Knoevenagel-kondensering. Det viser også antikonvulsiv effekt i flere typer museanfaldsmodeller. Det tjener som et mellemprodukt i fremstillingen af lægemidler.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, ether og carbonterachlorid. Let blandbar med ethanol og acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-22-0
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00009320
InChI nøgle FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
PubChem CID 7288
ChEBI CHEBI:67886
IUPAC navn pentan-3-one
SMIL CCC(=O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pentanone
Smeltepunkt -39°C
Tæthed 0.812
Kogepunkt 102°C to 103°C
Flammepunkt 7°C (45°F)
Lugt Acetone-like
Brydningsindeks 1.392
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1156
Beilstein 635749
Merck Index 14,3121
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,ether and carbonterachloride. Slightly miscible with ethanol and acetone.
Formel vægt 86.13
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Pentanone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl ketone