Få mere at vide
3-pentanon, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
3-Pentanon bruges hovedsageligt som opløsningsmiddel i maling og som forløber for E-vitamin. Det bruges som reagens til at syntetisere ethyl-2-cyano-3,3-diethylacrylat ved Knoevenagel-kondensering. Det viser også antikonvulsiv effekt i flere typer museanfaldsmodeller. Det tjener som et mellemprodukt i fremstillingen af lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Pentanone bruges hovedsageligt som opløsningsmiddel i maling og en forløber for E-vitamin. Det bruges som reagens til at syntetisere ethyl-2-cyano-3,3-diethylacrylat ved Knoevenagel-kondensering. Det viser også antikonvulsiv effekt i flere typer museanfaldsmodeller. Det tjener som et mellemprodukt i fremstillingen af lægemidler.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, ether og carbonterachlorid. Let blandbar med ethanol og acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Pentanone |
| Smeltepunkt | -39°C |
| Tæthed | 0.812 |
| Kogepunkt | 102°C to 103°C |
| Flammepunkt | 7°C (45°F) |
| Lugt | Acetone-like |
| Brydningsindeks | 1.392 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN1156 |
| Beilstein | 635749 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Pentanone
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Contain: Diethyl ketone