Få mere at vide
3-Pentanon, 98%, ren
Product Code. 10398893 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10398893 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10051680 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10398893 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 155810025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 DKK
    1007.48 DKK / 2.5 L
    Spare 92.52 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 96-22-0 | C5H10O | 86,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 96-22-0
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00009320
InChI nøgle FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
PubChem CID 7288
ChEBI CHEBI:67886
IUPAC navn pentan-3-one
SMIL CCC(=O)CC
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Pentanone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -40,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8150g/mL
Kogepunkt 100,0 °C til 102,0 °C
Flammepunkt 7 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5COC2H5
Brydningsindeks 1,3910 til 1,3930
Mængde 2.5 L
Beilstein 01, IV, 3279
Merck Index 15, 3137
Specifik vægtfylde 0.815
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 50 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og ether, let opløselig i ethanol og acetone, blandbar med mange organiske opløsningsmidler
Viskositet 0,47 mPa (20 °C)
Formel vægt 86.13
Procent renhed 98%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Pentanone
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl ketone