Få mere at vide
3-Pentanone-2,2,4,4-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Pentanone-2,2,4,4-D4 |
| CAS | 6400-97-1 |
| Molekylær formel | C5 D4 H6 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Pentanone-2,2,4,4-d4 (6 CI,7 CI,8 CI,9 CI), 3-Pentanone-d4, 3-Pentanone-2,2,4,4-D4, 2,2,4,4-Tetradeuteropentan-3-one |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(C)C(=O)C([2 H])([2 H])C |
| IUPAC navn | 2,2,4,4-tetradeuteriopentan-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 90.157 |
| Formel vægt | 90.098 g/mol |
| Vis mere |