Få mere at vide
3-Pentanone-1,1,1,5,5,5-d6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Pentanone-1,1,1,5,5,5-d6 |
| CAS | 53389-25-6 |
| Molekylær formel | C5 2H6 H4 O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 3-Pentanone-1,1,1,5,5,5,-d6, 3-Pentanone-1,1,1,5,5,5-d6 (5 CI), 3-Pentanone-d6, 3-Pentanone-1,1,1,5,5,5-D6, 1,1,1,5,5,5-Hexadeuteropentan-3-one |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CC(=O)CC([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,5,5,5-hexadeuteriopentan-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.17 |
| Formel vægt | 92.1108 g/mol |
| Vis mere |