Få mere at vide
3-Pentanol, TRC
Artikelnummer. 30136957
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136957 500 mL
30136236 50 mL
17974235 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136957 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP227295500ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 584-02-1
Molekylær formel C5 H12 O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
Synonym 3-Pentanol (8CI, 9CI, ACI), 1-Ethyl-1-propanol, 1-Ethylpropyl alcohol, 3-Hydroxypentane, 3-Pentyl alcohol, Diethyl carbinol, NSC 8654, sec-Amyl alcohol, sec-Pentanol, sec-Pentyl alcohol
IUPAC navn pentan-3-ol
SMIL CCC(O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pentanol
Mængde 500 mL
InChI formel InChI=1S/C5H12O/c1-3-5(6)4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 88.0888