Få mere at vide
3-Pentanol, 98%
Artikelnummer. 10735241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10735241
Brand: Thermo Scientific Acros 129995000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 584-02-1 | C5H12O | 88.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 584-02-1
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00004574
InChI nøgle AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentanol, diethyl carbinol, sec-pentanol, pentanol-3, 3-pentyl alcohol, 3-hydroxypentane, unii-x4elc182i5, 1-ethyl-1-propanol, c2h5 2choh, isoamyl alcohol primary/secondary
PubChem CID 11428
ChEBI CHEBI:77519
IUPAC navn pentan-3-ol
SMIL CCC(CC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pentanol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -75°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8150g/mL
Kogepunkt 114°C to 116°C
Flammepunkt 30°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5CH(OH)C2H5
Brydningsindeks 1.4090 to 1.411
Mængde 500 g
Beilstein 01, 385
Merck Index 15, 7232
Specifik vægtfylde 0.815
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5.5g/100mL (30°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 88.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Pentanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.