Få mere at vide
3-Pentanol, 98+%
Artikelnummer. 11362346
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362346 500 g 500g
11342346 25 g 25g
11352346 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11362346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06065.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 584-02-1 | C5H12O | 88.15 g/mol
3-Pentanol er meget udbredt som smagsstof. Det er biogen oxygeneret flygtig organisk forbindelse (BOVOC) og bruges som reagens i syntesen af rene brompentaner til infrarøde standarder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Pentanol er meget udbredt som smagsstof. Det er biogen oxygeneret flygtig organisk forbindelse (BOVOC) og bruges som reagens i syntesen af rene brompentaner til infrarøde standarder.
Opløselighed
Opløselig i acetone, benzen, ethanol og diethylether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 584-02-1
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00004574
InChI nøgle AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentanol, diethyl carbinol, sec-pentanol, pentanol-3, 3-pentyl alcohol, 3-hydroxypentane, unii-x4elc182i5, 1-ethyl-1-propanol, c2h5 2choh, isoamyl alcohol primary/secondary
PubChem CID 11428
ChEBI CHEBI:77519
IUPAC navn pentan-3-ol
SMIL CCC(CC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pentanol
Smeltepunkt -8°C
Tæthed 0.817
Kogepunkt 114°C to 115°C
Flammepunkt 33°C (91°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.41
Mængde 500 g
FN nummer UN1105
Beilstein 1730964
Merck Index 14,7120
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,benzene,ethanol and diethyl ether.
Formel vægt 88.15
Procent renhed ≥98%