Få mere at vide
3-Pentanol, 98+%
Artikelnummer. 11342346
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342346 25 g 25g
11352346 100 g 100g
11362346 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06065.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 584-02-1 | C5H12O | 88.15 g/mol
3-Pentanol er meget udbredt som smagsstof. Det er biogen oxygeneret flygtig organisk forbindelse (BOVOC) og bruges som reagens i syntesen af rene brompentaner til infrarøde standarder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Pentanol er meget udbredt som smagsstof. Det er biogen oxygeneret flygtig organisk forbindelse (BOVOC) og bruges som reagens i syntesen af rene brompentaner til infrarøde standarder.
Opløselighed
Opløselig i acetone, benzen, ethanol og diethylether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 584-02-1
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00004574
InChI nøgle AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentanol, diethyl carbinol, sec-pentanol, pentanol-3, 3-pentyl alcohol, 3-hydroxypentane, unii-x4elc182i5, 1-ethyl-1-propanol, c2h5 2choh, isoamyl alcohol primary/secondary
PubChem CID 11428
ChEBI CHEBI:77519
IUPAC navn pentan-3-ol
SMIL CCC(CC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Pentanol
Smeltepunkt -8°C
Kogepunkt 114°C to 115°C
Flammepunkt 33°C (91°F)
Lugt Characteristic
Mængde 25 g
FN nummer UN1105
Beilstein 1730964
Merck Index 14,7120
Formel vægt 88.15
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Pentanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Pentanol