Få mere at vide
3-(Pentafluorthio)benzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Pentafluorothio)benzenesulfonyl chloride |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 302.66 |
| Procent renhed | 97% |