Få mere at vide
TERUMO 3-komponents sprøjter med nål
Description
- Hver eneste detalje er resultatet af Terumo mangeårig erfaring inden for dette felt, som bliver værdsat af brugere over hele verden
- Steril 3-delt sprøjte til engangsbrug, forforbundet med en steril sprøjte (1 - 10 ml, 21 - 27 G)
- Ultra-skarpt skrådesign for nem gennemtrængning
- Silikonebelægning af høj kvalitet for glat nålebevægelse
- Fast dobbelt stop for at forhindre utilsigtet fjernelse af stemplet og spild af medicin
- Dobbeltkontaktpakning forhindrer lækage
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Polypropylen (løb), Polypropylen (sugemaskine) |
| Nålemåler | 27 G |
| Latex fri | Ja |
| Længde (metrisk) | 13 mm |
| Produkttype | Sprøjte med nål |
| Engangs | Engangsbrug |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Tilslutningstype | Luer Slip |
| Uddannet | Ja |
| Show More |