Få mere at vide
TERUMO 3-delte sprøjter
Beskrivelse
- Hver eneste detalje er resultatet af Terumos mangeårige erfaring inden for dette felt, som bliver værdsat af brugere over hele verden
- Silikonisering for optimal stemplets mobilitet
- Den integrerede pakning sikrer en fil-rm og en tydelig endestop
- En klar graderet skala muliggør præcis dosering
- Gennemsigtig tønde til visualisering
- Fingergreb for at understøtte nem håndtering
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Polypropylen (løb), Polypropylen (sugemaskine) |
| Nålemåler | Ingen nål inkluderet |
| Latex fri | Ja |
| Produkttype | sprøjte |
| Engangs | Engangsbrug |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Volumen (metrisk) | 3 mL |
| Til brug med (udstyr) | Sprøjtenål |
| Tilslutningstype | Centreret Luer-slip |
| Vis mere |